Documenti
18960
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1633445
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
698 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
P. eboll.
230 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
273.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
134 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)