Documenti fondamentali
18804
Supelco
Crocetin dialdehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
(all-E)-2,6,11,15-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedial, 8,8′-Diapo-ψ,ψ-carotenedial, Crocetindial
Scegli un formato
5 MG
671,00 €
671,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
671,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.40
Beilstein:
1713035
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
671,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C([H])=O)=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-17(11-7-13-19(3)15-21)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)16-22/h5-16H,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+
YHCIKUXPWFLCFN-QHUUTLAPSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Zhichao Xu et al.
BMC biology, 18(1), 63-63 (2020-06-20)
Plants have evolved a panoply of specialized metabolites that increase their environmental fitness. Two examples are caffeine, a purine psychotropic alkaloid, and crocins, a group of glycosylated apocarotenoid pigments. Both classes of compounds are found in a handful of distantly
Keizo Umegaki et al.
Journal of oleo science, 68(10), 995-1002 (2019-10-05)
Coleus forskohlii extract (CFE), a popular weight-loss herbal product, induces hepatic cytochrome P450 (CYP) and fatty liver in mice; however, its main bioactive ingredient, forskolin, does not show such effects. To ensure the safety of CFE as a dietary supplement