Documenti
18038
Millipore
Fraser Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Listeria Selective Supplement acc. to Fraser
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agenzia
according to GB 4789.30-2016
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
Recommended by ISO Committee for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Applicazioni
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)