Documenti fondamentali
16593
Millipore
Hybriscan D kit
Legionella, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinonimo/i:
Legionella HybriScanD, FastScan Legionella
Scegli un formato
96 TESTS
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 TESTS
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
HybriScanD Legionella, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
Produttore/marchio commerciale
(HybriScan)
tecniche
microbe id | in situ hybriziation: suitable
applicazioni
environmental
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Legionella spp.
Descrizione generale
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
  • Sensitivity (cfu/assay): 1000
Note legali
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
HybriScan Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich
Contenuto correlato
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms