16019
Phenolphthalein
puriss., meets analytical specification of Ph Eur., BP, 98-101% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
98-101% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
solid
Qualità
meets analytical specification of Ph Eur., BP
Impurezze
acidic and alkalic reac. substances, in accordance
related subst., in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
261-263 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?