15336
Lead ionophore II
Selectophore™
Sinonimo/i:
MBDiBDTC, S,S′-Methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Stato
solid
Punto di fusione
70-71 °C
Stringa SMILE
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)