15263
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Selectophore™
Sinonimo/i:
Bis(triphenylphosphine)iminium chloride, Hexaphenyldiphosphazenium chloride, PPNCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Punto di fusione
270-272 °C (lit.)
274-276 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClP(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30ClNP2/c37-40(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)38-39(31-19-7-1-8-20-31,32-21-9-2-10-22-32)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
QMTYWEYUVVWPQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)