14755
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.418
P. ebollizione
128-129 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N2Si/c1-7(2)9(5,6)8(3)4/h1-6H3
QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs