Documenti fondamentali
13904
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
≥96%, white
Sinonimo/i:
Strontium(II) carbonate
About This Item
Formula condensata:
SrCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
≥96%
Colore
white
Densità
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
Cationi in tracce
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)