Documenti fondamentali
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Beilstein:
8832105
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder with small lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to faintly beige
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)