Documenti fondamentali
09782
Sigma-Aldrich
(1R,4S)-(+)-4-(Boc-amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Beilstein:
6177417
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder with small lumps
Attività ottica
[α]20/D +48.5±2°, c = 1% in methanol
Colore
white to faintly beige
Punto di fusione
151-155 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C[C@H](C=C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h4-5,7-8H,6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
WOUNTSATDZJBLP-JGVFFNPUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shunjie Xia et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 12(3), 1121-1143 (2021-05-08)
Identifying novel and actionable targets in hepatocellular carcinoma (HCC) remains an unmet medical need. TAK1 was originally identified as a transforming growth factor-β-activated kinase and was further proved to phosphorylate and activate numerous downstream targets and promote cancer progression. However