Documenti fondamentali
09454
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoroaniline
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BrFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.01
Beilstein:
8541957
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Numero indice EU:
464-930-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
Densità
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(F)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)