Documenti fondamentali
09329
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)tris(trimethylsiloxy)silane
technical, ≥95% (GC)
Sinonimo/i:
3-[Tris(trimethylsiloxy)silyl]propylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H35NO3Si4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.75
Beilstein:
1957490
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](CCCN)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H35NO3Si4/c1-17(2,3)14-20(12-10-11-13,15-18(4,5)6)16-19(7,8)9/h10-13H2,1-9H3
KCJAIHQXOQUWTI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)