07530
2-Amino-5-chloropyridine
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (NT)
P. ebollizione
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
135-137 °C
135-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)