Documenti fondamentali
06797
Supelco
Timestrip® 6 months
Scegli un formato
500 EA
244,00 €
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
244,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Irreversible, single use
Qualità
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
room temperature (at 20-80% humidity)
Parametri
180 days run-out window (calibrated at +22 °C)
Misura
40 mm × 19 mm
Descrizione generale
Timestrip® indicators are simple, visual reminders for any time driven event. They are small, self-adhesive labels that can be attached to or integrated into a product or device. They monitor elapsed time and indicate when key time markers and a pre-defined elapsed time have been reached.
Visit our Timestrip Web Portal to learn more
Applicazioni
Manual activation button on top. A colored line appears to show its armed. The color progresses along time markers in the viewing window.
Confezionamento
06797-10EA: 10 labels in sachet
06797-100EA: 100 labels in sachet
06797-500EA: 500 labels in sachet
Componenti
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored oils
Specifiche
  • Time accuracy: ±15% in time under isothermal conditions
  • Usage: calibrated for an average temperature environment of 22°C/72°F
Note legali
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)