Documenti fondamentali
05983
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
O-(2-Propenyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.55
Beilstein:
3552394
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 05983, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Punto di fusione
~170 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Useful intermediate; e.g. cyclization of O-allyloximes to give pyridines[1][2][3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Koyama et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)
H. Irie et al.
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)
T. Kusumi et al.
Synthesis, 221-221 (1979)