Documenti fondamentali
05880595
Benzyl acetate
primary reference standard
Sinonimo/i:
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Beilstein:
1908121
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Tensione di vapore
23 mmHg ( 110 °C)
Temp. autoaccensione
862 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
206 °C (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)