05374
Phosmet-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Phosmet-d6
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
70-75 °C
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(CSP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=S)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3
LMNZTLDVJIUSHT-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?