Documenti fondamentali
05135001
Silybum marianum extract
secondary reference standard
Sinonimo/i:
Milk thistle extract
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Per informazioni sul prodotto 05135001, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23?,24+,25-/m0/s1
SEBFKMXJBCUCAI-VGHNRKBZSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Silybum marianum (L.) Gaertner, fructus extract (according to HMPC Monograph)
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Silybin A+B (quantitative); Silicristin, Silidianin, Isosilibinin A, Isosilibinin B (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)