Documenti fondamentali
04976
Supelco
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 4-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 4-Ring
Scegli un formato
50 MG
851,00 €
851,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
851,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H40O8
Peso molecolare:
636.73
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
851,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Detection, Measurement and Regulation of NOGE (Novolac Glycidyl Ethers) and Other Packaging-Derived Epoxy Compounds In Food Products