Documenti
04285
Sigma-Aldrich
Dimethyl ethylmalonate
≥97.0%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(COOCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
1769537
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.418
P. eboll.
188-190 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)