Documenti fondamentali
04062
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.40
Beilstein:
7391207
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to almost white
Punto di fusione
224-228 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21H,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
JRHUROPSUJVMNH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Rigid linker employed in preparing Rink amide resins;[1] Prep. of aminomethyl resin by coupling with Wang resin.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Robinson et al.
Tetrahedron, 53, 6697-6697 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)