Documenti
03818
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monodecyl ether
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(Decyloxy)ethanol, C10E1, Decylglycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.33
Beilstein:
1849710
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.441
Densità
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOCCO
Altre note
Non-ionic surfactant which effectively releases histamine from rat peritoneal mast cells
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
The effect of surfactants upon rat peritoneal mast cells in vitro.
C Prottey et al.
Food and cosmetics toxicology, 14(5), 425-430 (1976-10-01)