03719
Dual Confirmation of E. coli ID Membrane
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Indicator membrane, E. coli ID Membranes
About This Item
Prodotti consigliati
membrane size
70 mm
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)