03553
Griess′ reagent for nitrite
for microscopy
Sinonimo/i:
Griess-Ilosvays Reagent for nitrate, Lunge’s Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Forma fisica
liquid
Impurezze
2-naphthylamine
acetic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.353
Densità
1.037 g/mL at 20 °C
applicazioni
food and beverages
general analytical
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?