Documenti fondamentali
01541
Supelco
Holmium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Ho in nitric acid (nominal concentration)
Scegli un formato
100 ML
187,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
187,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Concentrazione
1 g/L Ho in nitric acid (nominal concentration)
tecniche
ICP: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Applicazioni
Holmium ICP standard is a suitable calibration standard for elemental analysis by Inductively Coupled Plasma (ICP) technique.
Risultati analitici
1 g/L Ho in 2% nitric acid, prepared with high purity Ho2O3, HNO3, and water
Altre note
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)