Documenti fondamentali
00456
Supelco
2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Diclofenac impurity D (PhEur), 2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
Scegli un formato
50 MG
440,00 €
440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
440,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BrClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.60
Beilstein:
4195335
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
clinical testing
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Katarzyna Rolf et al.
Biological trace element research, 199(8), 3013-3020 (2020-10-19)
Deficient human diet is usually reduced in many nutrients, but animal studies on iron absorption have been only carried out for rats fed well-balanced (control) and iron-deficient diets. The aim of this study was to evaluate the effect of iron