Documenti fondamentali
00318
Supelco
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
reference material
Sinonimo/i:
Ir 1076
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]2C6H2(OH)CH2CH2CO2(CH2)17CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)