Documenti fondamentali
00045
Sigma-Aldrich
Boc-11-Aun-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
11-(Boc-amino)undecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H31NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.42
Beilstein:
1975656
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder with small lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
66-72 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H31NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
HPTPZJBSQUULAV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Protected amino alkyl spacer; Reagent for introducing a peptidomimetic analogue of a tetrapeptide residue[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S R Nagarajan et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(10), 1422-1438 (1997-05-09)
MyristoylCoA:protein N-myristoyltransferase (NMT) covalently attaches the 14-carbon saturated fatty acid myristate, via an amide bond, to the N-terminal glycine residues of a variety of cellular proteins. Genetic studies have shown that NMT is essential for the viability of the principal
Rafaela Cristina Sanfelice et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(32), 7037-7045 (2020-07-18)
The synergistic use of blends of regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and poly(vinylidene fluoride) (PVDF) or poly((vinylidene fluoride)-block-(methyl methacrylate)) (PVDF-PMMA) to form Langmuir and Langmuir-Schaefer (LS) films is reported. P3HT has wide applications in sensor devices because of its properties such as