40-1002
Thymol blue solution
pH 1.2-2.8, pH 8.0-9.6
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
pH
1.2-2.8
8.0-9.6
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
72.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22.5 °C