Documenti fondamentali
30-3302
Sigma-Aldrich
Toluene
JIS 300, for residue analysis, ≥99.8%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
635760
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Grado:
for residue analysis
Saggio:
≥99.8%
P. ebollizione:
110-111 °C (lit.)
Tensione di vapore:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for residue analysis
agenzia
JIS 300
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ting Lei et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(24), 2946-2954 (2015-02-26)
Low-bandgap diketopyrrolopyrrole (DPP)-based polymers are used for the selective dispersion of semiconducting single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). Through rational molecular design to tune the polymer-SWCNT interactions, highly selective dispersions of s-SWCNTs with diameters mainly around 1.5 nm are achieved. The influences
Liang Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 9-15 (2013-03-19)
For the first time, a novel one-step sample preparation method that combines microwave assisted extraction and solvent bar microextraction (MAE-SBME) with analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), was developed for the fast and efficient determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Tayseer Mahdi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(31), 11134-11142 (2015-06-26)
Frustrated Lewis pairs (FLPs) based on sterically encumbered anilines and the Lewis acid B(C6 F5 )3 were found to react with terminal alkynes effecting intermolecular hydroamination affording iminium alkynylborate species of the form [RPhNC(R')Me][R'CCB(C6 F5 )3 ]. In these cases
Elke Persch et al.
ChemMedChem, 9(8), 1880-1891 (2014-05-03)
The causative agents of the parasitic disease human African trypanosomiasis belong to the family of trypanosomatids. These parasitic protozoa exhibit a unique thiol redox metabolism that is based on the flavoenzyme trypanothione reductase (TR). TR was identified as a potential
Yoko Yamakoshi et al.
Faraday discussions, 173, 287-296 (2014-12-04)
The photoinduced reactive oxygen species (ROS) generation from several water-soluble fullerenes was examined. Macromolecular or small molecular water-soluble fullerene complexes/derivatives were prepared and their (1)O(2) and O(2)˙(-) generation abilities were evaluated by ESR spin-trapping methods. As a result, efficient (1)O(2)