28-6033
Acido solforico
~64.0 % (w/w) in H2O
Sinonimo/i:
Sulfuric acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
~64.0 % (w/w) in H2O
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1