28-5480
Acido succinico
SAJ special grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acido butandioico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Solubilità
water: 83 g/L at 25 °C
Densità
1.564 g/cm3 at 15 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?