28-4760
Sorbic acid
SAJ first grade, ≥98.5%
Sinonimo/i:
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup