Documenti fondamentali
28-4380
Sigma-Aldrich
Sodium tartrate dibasic dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Beilstein:
6121732
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)