28-4340
Solfito di sodio
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Gloves