28-2210
Sodium carbonate decahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sal soda, Soda
About This Item
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
11.0-12.0 (25 °C, 50 g/L)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?