Vai a
24-6770
Pyrophosphoric acid
SAJ first grade, ≥90.0%
Sinonimo/i:
Diphosphoric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HO)2P(O)OP(O)(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.98
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-574-0
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Form:
solid
Grade:
SAJ first grade
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
SAJ first grade
assay
≥90.0%
form
solid
availability
available only in Japan
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI key
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrophosphoric acid
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)