24-5860
L-prolina
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1