24-5290
Fosfato di potassio
≥99.5%
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1