Documenti fondamentali
24-4490
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
SAJ first grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Potassium bichromate
About This Item
Formula condensata:
K2Cr2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
≥99.5%
Grado:
SAJ first grade
Stato:
crystalline
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
Punto di fusione
398 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peter A Siver et al.
American journal of botany, 102(6), 921-941 (2015-06-24)
Heterokont algae of the class Synurophyceae, characterized by distinctive siliceous scales that cover the surface of the cell, are ecologically important in inland waters, yet their evolutionary history remains enigmatic. We explore phylogenetic relationships within this group of algae relative
Fu-Jun Liu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(2), 307-318 (2009-06-03)
Werner syndrome is a premature aging disorder characterized by cancer predisposition that is caused by loss of the Werner syndrome protein (WRN) helicase/exonuclease DNA repair protein. Hexavalent chromium is an environmental carcinogen and genotoxicant that is associated with respiratory cancers
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
B Duarte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 83, 1-7 (2012-07-13)
The in situ reduction of Cr (VI) to its less toxic form Cr (III) may be a useful detoxification mechanism for phytoremediation. Using a hydroponics mesocosmos approach, we evaluated the ability of Halimione portulacoides to reduce and uptake Cr (VI)
Bour-Jr Wang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 110(12), 775-779 (2012-01-18)
Occupational dermatitis among cement workers is a major occupational health concern. The two most important occupational hazards for cement workers are irritant and allergic cement contact dermatitis. The objective of this study was to investigate the severity of occupational cement