24-4110
Potassium bisulfate
JIS special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
214 °C (lit.)
Densità
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?