24-1510
Phenol Red
JIS special grade
Sinonimo/i:
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Disponibilità
available only in Japan
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3