Documenti fondamentali
24-0880
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol
CP
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Formula condensata:
C(CH2OH)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
1679274
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
Grado:
CP
P. ebollizione:
276 °C/30 mmHg (lit.)
Tensione di vapore:
<1 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
CP
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
276 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
253-258 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohamed Touaibia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (4)(4), 380-382 (2007-01-16)
Several oligomannoside clusters having a hundred-fold increase in affinities toward E. coli were synthesized by Cu(I)-catalyzed [1,3]-dipolar cycloadditions using pentaerythritol scaffolds bearing either alkyne or azide functionalities.
Yanming Wang et al.
Biomacromolecules, 10(3), 617-622 (2009-02-14)
Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers represent one of the most efficient polymeric gene carriers. This study describes a new family of PAMAM dendrimers that can be synthesized using a Pentaerythritol derivative (PD) as a core that possesses 12 branches. This new approach
Samar Hamdy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(4), 914-923 (2007-06-26)
The present study had two main objectives. First, was to compare the immune stimulatory effect of two synthetic lipid A analogues (7-acyl lipid A and pentaerythritol-based lipid A (PET lipid A)) on maturation/stimulation of bone marrow derived dendritic cells (DCs).
Michael C Hacker et al.
Biomacromolecules, 9(6), 1558-1570 (2008-05-17)
In this study, we synthesized and characterized a series of macromers based on poly( N-isopropylacrylamide) that undergo thermally induced physical gelation and, following chemical modification, can be chemically cross-linked. Macromers with number average molecular weights typically ranging from 2000-3500 Da
Tao Tu et al.
The Journal of organic chemistry, 73(14), 5255-5263 (2008-06-19)
Molecular scaffolds that have well-defined geometries, are easy to synthesize and functionalize, and can hold attached sites of molecular recognition in suitable orientations are useful tools in various areas of science and technology. The utility of the tetraphenyl ether of