19-2930
Methyl cellulose
CP, viscosity 4000 cP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Disponibilità
available only in Japan
Viscosità
4000 cP
Stringa SMILE
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
WGK 1