19-1070
D-mannitolo
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mannite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1