18-1860
L-lisina
SAJ special grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
WGK 1