Documenti fondamentali
18-1710
Sigma-Aldrich
Litmus solution
blue
Sinonimo/i:
Kubel-Tiemanns litmus solution
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Disponibilità
available only in Japan
Colore
blue
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)