15-1560
Isopentyl acetate
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
680 °F
Limite di esplosione
7.5 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. eboll.
142 °C/756 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup