15-1380
Iron(II,III) oxide
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
1538 °C (lit.)
Densità
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N